Läs mer
Buerkle™ Förvarings- och staplingsbehållare av polypropen
Produktkod. 10701212 Handla allt Bürkle Produkter
Volym (metrisk):
11 l
17 l
23 l
38 l
45 l
64 l
80 l
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10701212
Brand: Buerkle™ 34140148
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Förvarings- och staplingsbehållare av polypropen med yttre förstärkningsribbor.
  • Tillverkad av slitstark PP med yttre förstärkningsribbor
  • Temperaturbeständig från -40 °C till 90 °C
  • Enligt Eurostandard
  • Lock och transportrullar finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förvarings- och staplingsbehållare
Färg Grå
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad Enligt Eurostandard
Mått (D x B x H) Inredning 567 x 367 x 216 mm
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 220 mm
Höjd (metrisk) 220 mm
Höjd (metrisk) interiör 216 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) Interiör 567 mm
Volym (metrisk) 45 l
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) Interiör 367 mm