Läs mer
Buerkle™ Förvarings- och staplingsbehållare av polypropen
Produktkod. 11921471 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Volym (metrisk):
11 l
17 l
23 l
38 l
45 l
64 l
80 l
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11921471 80 l 600 x 400 x 420 mm -
10298700 11 l 400 x 300 x 120 mm -
10657921 17 l 400 x 300 x 180 mm -
11901471 23 l 400 x 300 x 220 mm -
10507912 23 l 600 x 400 x 120 mm -
10461231 38 l 600 x 400 x 180 mm Varje
10701212 45 l 600 x 400 x 220 mm -
10229180 64 l 600 x 400 x 320 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11921471 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34140181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    927.75 SEK / Paket med 1
    Save 97.25 SEK
    9% Av
I lager
Buerkle™ Förvarings- och staplingsbehållare av polypropen med yttre förstärkningsribbor.
  • Tillverkad av slitstark PP med yttre förstärkningsribbor
  • Temperaturbeständig från -40 °C till 90 °C
  • Enligt Eurostandard
  • Lock och transportrullar finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förvaringslåda
Färg Grå
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad Enligt Eurostandard
Mått (D x B x H) Inredning 567 x 367 x 416 mm
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 420 mm
Höjd (metrisk) 420 mm
Höjd (metrisk) interiör 416 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) Interiör 567 mm
Volym (metrisk) 80 l
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) Interiör 367 mm