Läs mer
Buerkle™ Förvarings- och staplingsbehållare av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Volym (metrisk):
11 l
17 l
23 l
38 l
45 l
64 l
80 l
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark PP med yttre förstärkningsribbor
- Temperaturbeständig från -40 °C till 90 °C
- Enligt Eurostandard
- Lock och transportrullar finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvarings- och staplingsbehållare |
| Färg | Grå |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Enligt Eurostandard |
| Mått (D x B x H) Inredning | 367 x 267 x 116 mm |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 120 mm |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 116 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Längd (metrisk) Interiör | 367 mm |
| Visa mer |