Läs mer
Kautex™ HDPE Vit fyrkantig flaska med smal hals
Produktkod. 17878167
Change view
Kapacitet (metrisk):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 122
Paket med 27
Paket med 544
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17878167 0.25 L -
15991441 0.1 L Paket med 544
10616541 0.1 L Varje
10431741 0.25 L Varje
10536902 0.5 L Paket med 122
15981441 0.5 L Paket med 122
10626541 1 L Varje
17838167 1 L -
15931441 2.5 L Paket med 27
10156760 2.5 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17878167 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000083994
Beräknad leverans: 03-11-2026
Tillverkad av HDPE för styrka och hållbarhet. Kautex™ HDPE fyrkantiga smalmuniga flaskor är lätta att lagra och sparar utrymme i laboratoriet från kvadratisk form.
  • Fyrkantigt tvärsnitt
  • Infällt etikettfält
  • Ingen mössa. Fyra typer av förslutningar tillgängliga separat
  • Idealisk för vätskor, läckagesäker
Ansökan:
  • förpackning
  • skickar prover
  • transport
  • lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.25 L
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 17 mm
För användning med (applikation) Förpackning, skicka prover, transport, förvaring
Material HDPE
Halsfinish Smal
Mun Smal
Höjd (metrisk) 136 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Form Fyrkantig
Produkttyp Flaska med smal hals