Läs mer
Buerkle™ HDPE behållare för avfallshantering med bred mun
Produktkod. 10488331 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
3.6 L
6 L
10 L
26 L
34 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10488331
Brand: Buerkle™ 11050010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE Wide Mouth Disposition Keg Behållare för kassering eller förvaring av pulver, granulat och vätskor. Kan stängas tätt och förslutas. Behållarna har ett FN-transportgodkännande för fasta ämnen.
  • Tillverkad av HDPE
  • Temperaturbeständig från -20° C till +80° C
  • UN-transportgodkännande för fasta ämnen 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Beskrivning Behållare med bred mun
Material HDPE
Höjd (metrisk) 238 mm
Diameter (metrisk) 274 mm