Läs mer
Buerkle™ HDPE behållare för avfallshantering med bred mun
Produktkod. 10593242 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3.6 L
6 L
10 L
26 L
34 L
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10593242 6 L Varje
10427981 26 L Varje
15445554 3.6 L -
10488331 10 L Varje
10468222 34 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10593242 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 11050006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE Wide Mouth Disposition Keg Behållare för kassering eller förvaring av pulver, granulat och vätskor. Kan stängas tätt och förslutas. Behållarna har ett FN-transportgodkännande för fasta ämnen.
  • Tillverkad av HDPE
  • Temperaturbeständig från -20° C till +80° C
  • UN-transportgodkännande för fasta ämnen 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 L
Färg Vitt
Diameter (metrisk) yttre hals 136 mm
För användning med (applikation) Avfallshantering eller förvaring av pulver, granulat och vätskor
Material HDPE
Kvantitet Varje
Certifikat och efterlevnad FN:s transportgodkännande 1H2/X
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 263 mm
Diameter (metrisk) 198 mm