Läs mer
Buerkle™ HDPE behållare för avfallshantering med bred mun
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
3.6 L
6 L
10 L
26 L
34 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av HDPE
- Temperaturbeständig från -20° C till +80° C
- UN-transportgodkännande för fasta ämnen 1H2/X
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 26 L |
| Beskrivning | Avfallsfat med bred mun |
| För användning med (applikation) | Används för avfallshantering eller lagring av vätskor, pulver eller granulat |
| Inkluderar | Lock |
| Material | HDPE |
| Certifikat och efterlevnad | FN:s transportgodkännande 1H2/X |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 425 mm |
| Diameter (metrisk) | 316 mm |