Läs mer
Buerkle™ HDPE fyrkantiga flaskor med bred hals
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Beskrivning
- HDPE, transparent, spricksäker
- Speciellt märkningsområde för etiketter eller manuell skrift
- Läcksäker
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 59 mm |
| Bredd (metrisk) | 59 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | 50 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Visa mer |