Beskrivning
- HDPE, transparent
- PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
- FN-godkännande för bulkgods
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 69 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 265 mm |
| Material | HDPE, Polypropylene |
| Längd (metrisk) | 122 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredd (metrisk) | 122 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | 80 mm |
| Stängningsfärg | Finns i svart, blått eller rött. |
| Visa mer |