Läs mer
Buerkle™ HDPE kvadratiska reagensflaskor med bred hals
Produktkod. 11817702 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11817702 500 mL Varje
15475574 50 mL Varje
15425574 100 mL Varje
10222563 2500 mL Varje
17250574 750 mL -
15376418 250 mL Varje
11827702 1000 mL Paket med 6
15316438 1000 mL Varje
11868301 1500 mL Varje
15425584 4000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11817702 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03420500
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den bredhalsade reagensflaskan är särskilt lämpad för förvaring, packning, provtagning, provtagning och transport av granulat och pastaliknande media.
  • HDPE, transparent
  • PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
  • FN-godkännande för bulkgods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 43 mm
För användning med (applikation) Livsmedel
Höjd (metrisk) med stängning 165 mm
Material HDPE, Polypropylene
Längd (metrisk) 75 mm
Sterilitet Non-sterile
Bredd (metrisk) 75 mm
Trådstorlek (metrisk) 54 mm
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 162 mm
Bredd (engelska) 2.95 in.
Längd (engelska) 2.95 in.
Höjd (engelska) 6.38 in.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 16.91 oz.
Form Square
Certifikat och efterlevnad FN:s godkännande
Disponibel Reusable