Läs mer
Buerkle™ HDPE kvadratiska reagensflaskor med bred hals
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- HDPE, transparent
- PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
- FN-godkännande för bulkgods
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 69 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 108 mm |
| Bredd (metrisk) | 108 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | 80 mm |
| Stängningsfärg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | FN:s godkännande |
| Visa mer |