Läs mer
Buerkle™ HDPE kvadratiska reagensflaskor med bred hals
Produktkod. 15425584 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15425584
Brand: Buerkle™ 03424000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den bredhalsade reagensflaskan är särskilt lämpad för förvaring, packning, provtagning, provtagning och transport av granulat och pastaliknande media.
  • HDPE, transparent
  • PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
  • FN-godkännande för bulkgods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) yttre hals 80 mm
Mått (L x B x H) 142 x 142 x 294 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 69 mm
För användning med (applikation) Livsmedel
Material HDPE
Längd (metrisk) 142 mm
Hals-ID (metrisk) 69 mm
Vikt (metrisk) 0.2815 kg
Bredd (metrisk) 142 mm
Trådstorlek (metrisk) 80 mm
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad FN:s godkännande
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 294 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock