Läs mer
Buerkle™ HDPE kvadratiska reagensflaskor med bred hals
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- HDPE, transparent
- PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
- FN-godkännande för bulkgods
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 28 mm |
| Mått (L x B x H) | 36 x 36 x 89 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | HDPE |
| Hals-ID (metrisk) | 21 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.018 kg |
| Bredd (metrisk) | 36 mm |
| Visa mer |