Läs mer
BRAND™ HDPE förvaringsflaskor med bred hals
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- HDPE konstruktion
- Vid hals
- Inkluderar skruvlock och bärhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 120 mm |
| Inkluderar | Bärhandtag |
| Material | HDPE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 395 mm |
| Diameter (metrisk) | 210 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |