Läs mer
Buerkle™ HDPE lådor med bred hals, runda
Produktkod. 10417643 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10417643
Brand: Buerkle™ 62820100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bredhalsade behållare med mycket bra sprickmotstånd för bekväm fyllning. Särskilt lämpad för förvaring eller transport av pulver och granulat.
  • HDPE, transparent, spricksäker
  • Skruvlock av PP med tätning av PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 31 mm
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Skruvlock
Material HDPE
Kvantitet 1
Vikt (metrisk) 0.014 kg
Klarhet Genomskinlig
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 77 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 48 mm
Förslutningstyp Skruvlock