Läs mer
Buerkle™ HDPE lådor med bred hals, runda
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- HDPE, transparent, spricksäker
- Skruvlock av PP med tätning av PE
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 41 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 1 st |
| Klarhet | Genomskinlig |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Visa mer |