Beskrivning
Hjälp till att säkerställa mätbar klass 100 luftkvalitetsprestanda med Thermo Scientific™ Byte av HEPA-filter och rengöringssatser.
HEPA-filter
- 99,97 % filtrering vid 0,3 μm
- Kompatibel med alla Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ , och Forma™ 310-serien (med alternativ för HEPA-filtreringssystem) inkubatorer
- Huvudkammarfilter tillgängligt som fristående eller förpackat i en grupp med de andra kammarfiltren
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Byte av HEPA-filter |
| För användning med (utrustning) | Forma Steri-cycle, Serie 310 direktvärme, Serie II Vattenmantlad CO2-inkubator |
| Belysning | LED |
| Typ | HEPA-filter |