Läs mer
Heptan,≈ 99 % N-heptan, HPLC för fluorescensdetektion Produktkod.: 10684912
Heptan,≈ 99 % N-heptan, HPLC för fluorescensdetektion
Produktkod. p-7073048 Handla allt Fisher Chemical Produkter
1 L, 1 L
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10684912
Brand: Fisher Chemical H/0107/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-namn heptan
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 48mbar at 20°C
Viskositet 0.4 mPaS at 20°C
Ångdensitet 3.5
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Smältpunkt -91°C
Kokpunkt 98°C
Kvantitet 1 L
Formel vikt 100.2g/mol
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer2540328 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum11/06/2025 ProduktkodH/0107/15,H/0107/17
Partinummer2536480 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/05/2025 ProduktkodH/0107/15,H/0107/17
Partinummer2536300 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/05/2025 ProduktkodH/0107/15,H/0107/17
Partinummer2534202 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/05/2025 ProduktkodH/0107/15,H/0107/17
Partinummer2534058 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/05/2025 ProduktkodH/0107/15,H/0107/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Heptan,≈ 99 % N-heptan, HPLC för fluorescensdetektion >