Läs mer
Kautex™ Multifunktionsbehållare av polyeten med hög densitet
Beskrivning
- Bred munöppning för enkel fyllning, tömning och rengöring
- Polygonal, naturlig färg, skruvförslutning
- Använda:
- Förpackning
- Fördelning
- Skickar prover
- Utskick
- Förfogande
- Samlande
- Förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 108.5 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, dispensering, sändning av prover, postning, kassering, insamling, förvaring |
| Form | Polygonal |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 14 |
| Kvantitet | 1 st |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |