Läs mer
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Labbtermometer med hög precision komplett med kalibreringscertifikat.
Brand:  Brannan™ 50/528/0
Produktkod. 17833038
  • 1280.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
0 °C, 35 °C
Total fördjupning
Glas
122 °F
14 °F
14 °F till 122 °F
±1,0 °C
1.2 cm
UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
30.5 cm
Blå Ande
50 °C
-10 °C
-10 °C till +50 °C
0,5 °C
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering > Temperaturområde: -10 °C till +50 °C, Underavdelningar: 0,5 °C, Total nedsänkning, Längd: 30,5 cm