Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
Brand:  Brannan™ 44/808/8 + 49/101/0
1332.25 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17833028
  • 1610.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
0 °C, 20 °C, 35 °C
Total fördjupning
Glas
122 °F
14 °F
14 °F till 122 °F
±0,5 °C vid 35 °C
1.2 cm
UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
30.5 cm
Blå Ande
+50 °C
-10 °C
-10 °C till +50 °C
0,5 °C
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering > Temperaturområde: -10 °C till +50 °C, Underavdelningar: 0,5 °C, Total nedsänkning, Längd: 30,5 cm