Läs mer
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Labbtermometer med hög precision komplett med kalibreringscertifikat.
Brand: Brannan™ 50/520/0
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
0 °C, 35 °C | |
Partiell nedsänkning | |
Glas | |
122 °F | |
-31 °F | |
-31 °F till +122 °F | |
±1,0 °C | |
76 mm |
UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001 | |
30.5 cm | |
Blå Ande | |
50 °C | |
-35 °C | |
-35 °C till +50 °C | |
0,5 °C | |
1.2 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering > Temperaturområde: -35 °C till +50 °C, Underavdelningar: 0,5 °C, Partiell nedsänkning, Längd: 30,5 cm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering