Läs mer
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Labbtermometer med hög precision komplett med kalibreringscertifikat.
Brand:  Brannan™ 50/503/0
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17853078
  • 1280.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
0 °C, 35 °C
Partiell nedsänkning
Glas
124 °F
30 °F
30 °F till 124 °F
±1,0 °C
76 mm
UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
40.5 cm
Blå Ande
51 °C
-1 °C
-1 °C till 51 °C
0,2 °C
1.2 cm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering > Temperaturområde: -1 °C till 51 °C, Underavdelningar: 0,2 °C, Partiell nedsänkning, Längd: 40,5 cm