Läs mer
Cytiva High Purity Solution ddNTPs Set (ddATP, ddCTP, ddTTP)
Produktkod. 10034544 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
4 x 0.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10034544
Brand: Cytiva 27204501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Easy-to-use, time-saving solutions for use in any application requiring ddNTPs of high purity
  • Each lot of ddNTPs is functionally tested to meet or exceed criteria for high-quality sequencing with Thermo Sequenase™ DNA polymerase
  • High purity: >98% triphosphate
  • In a convenient set containing ddATP, ddCTP, ddGTP, and ddTTP in separate tubes
Dideoxy sequencing, Genotyping reactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Liquid
Koncentration 5 mM
Renhet ≥98%
Kvantitet 4 x 0.5 μm
Färg Colorless
För användning med (applikation) Dideoxy sequencing, genotyping reactions