Läs mer
Grant Instruments™ Högtemperaturblockvärmare
Ger temperaturkontroll utan behov av vätskor och minskar risken för kontaminering. Grant Instruments™ High Temperature Block Heater är idealisk i situationer där användningen av ett bad inte är önskvärt.
Brand:  Grant Instruments™ BT5D-16
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11430928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55645.00 SEK
    54280.10 SEK / Varje
    Spara 1364.90 SEK
    2% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 20-11-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Robust konstruktion för långvarig hållbarhet och tillförlitlighet
  • Digital styrenhet för exakt och reproducerbar tids- och temperaturinställning
  • Ett justerbart övertemperaturskydd skyddar användare, värdefulla prover och arbetsplatsen
  • Val av två modeller med olika blockkapacitet: BT5D-16 för 38 xØ 16 mm rör och BT5D-26 för 22 xØ 26 mm rör (andra storlekar tillgängliga)
  • Temperaturområde omgivande plus 10 till 400 °C
  • Stabilitet± 0,5 °C, enhetlighet 1 %
  • Tidsinställd eller kontinuerlig drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Digital
38
Torrbadblock
0,01 °C
190 mm
75 mm
38 x 16 mm rör
Ambient +10° till 400 °C
±0,5 °C
1 till 9999 minuter
140 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Grant Instruments™ Högtemperaturblockvärmare > För användning med: 38 x 16 mm rör