Läs mer
Grant Instruments™ Högtemperaturblockvärmare
Ger temperaturkontroll utan behov av vätskor och minskar risken för kontaminering. Grant Instruments™ High Temperature Block Heater är idealisk i situationer där användningen av ett bad inte är önskvärt.
55645.00 SEK - 56780.00 SEK
Specifikationer
Controllertyp Digital
Temperaturområde (metriskt) Ambient +10° till 400 °C
Typ Torrbadblock
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Temperaturenhetlighet 0,01 °C
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Antal platser För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Antal platser För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11440928
Visa dokument Kampanjdetaljer
Grant Instruments™
BT5D-26
22 22 x 26 mm rör
56780.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-10-2025
Lägg i varukorgen
11430928
Visa dokument
Grant Instruments™
BT5D-16
38 38 x 16 mm rör
55645.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-10-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Robust konstruktion för långvarig hållbarhet och tillförlitlighet
  • Digital styrenhet för exakt och reproducerbar tids- och temperaturinställning
  • Ett justerbart övertemperaturskydd skyddar användare, värdefulla prover och arbetsplatsen
  • Val av två modeller med olika blockkapacitet: BT5D-16 för 38 xØ 16 mm rör och BT5D-26 för 22 xØ 26 mm rör (andra storlekar tillgängliga)
  • Temperaturområde omgivande plus 10 till 400 °C
  • Stabilitet± 0,5 °C, enhetlighet 1 %
  • Tidsinställd eller kontinuerlig drift
Specifikationer
Specifikationer
Digital
Torrbadblock
0,01 °C
190 mm
75 mm
Ambient +10° till 400 °C
±0,5 °C
1 till 9999 minuter
140 mm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Grant Instruments™ Högtemperaturblockvärmare