Läs mer
Fisherbrand™ Högtemperaturglasmediaflaskor med rött lock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,3 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,18 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| Inkluderar | Klar droppfri hällring av polypropen |
| Material | Borsilikatglas |
| Max. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Rött |
| Visa mer |