Läs mer
Fisherbrand™ Högtemperaturglasmediaflaskor med rött lock
Produktkod. 15846861 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15846861 1000 mL Paket med 10
15816861 100 mL Paket med 10
15826861 250 mL Paket med 10
15836861 500 mL Paket med 10
15886851 2000 mL Varje
15896851 5000 mL Varje
15806861 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15846861
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Permanent vit emaljmarkeringsfläck
  • GL 45 skruvgänga
  • Silikon/PTFE förslutningsfoder
  • Autoklaveringsbar
  • Borsilikatglas
  • TP 220 kapsyl
  • Tål temperaturer upp till 200 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 3,9 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
Inkluderar Klar droppfri hällring av polypropen
Material Borsilikatglas
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Rött
Examen 100 till 900 ml
Liner material Silikon / PTFE
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 225 mm
Höjd (engelska) 8,8 tum
Stängningsmaterial TP 220
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 101 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Produkttyp Medieflaska