Läs mer
Fisherbrand™ Högtemperaturglasmediaflaskor med rött lock
Produktkod. p-7084522 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15816861
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en klar (naturlig), droppfri, utbytbar hällring av polypropen.
  • Permanent white enamel marking spot
  • GL 45 screw thread
  • Silicone/PTFE Closure Liner
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • TP 220 cap
  • Withstands tempertatures up to 200°C
Note: Image shown is representative only; size may vary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,3 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,2 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
Inkluderar Klar droppfri hällring av polypropen
Material Borsilikatglas
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Rött
Examen 20 till 80 ml
Liner material Silikon / PTFE
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Stängningsmaterial TP 220
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Förslutningstyp Skruvlock