missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Him4 Rabbit anti-C. elegans, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 51063-1-IG-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| Him4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| C. elegans | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA | |
| 0.75 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| -20°C | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering