missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Him4 Rabbit anti-C. elegans, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1236.20 SEK - 3313.85 SEK
Specifikationer
| Antigen | Him4 |
|---|---|
| Koncentration | 0.75 mg/mL |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
Specifikationer
| Him4 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| C. elegans | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C |
| 0.75 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| IgG | |
| Protein A | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel