Läs mer
Hirschmann™ Förvaringsflaska
Produktkod. 10773321
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10773321 1000 mL
1 options
Produktkod. 10773321 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8901793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.60 SEK
    215.62 SEK / Paket med 1
    Save 48.98 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 01-09-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Glas
Produkttyp Förvaringsflaska
För användning med (utrustning) Automatiska pipetter