Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q och Capto™ DEAE förpackade IEX-kolonner
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
HiScreen Capto DEAE IEX kolumn
HiScreen Capto Q IEX kolumn
HiScreen Capto S IEX kolumn
Ligandtyp:
Dietylaminoetyl
Kvartär amin
Sulfonatgrupp
pH-intervall:
2 till 12
2 till 9
4 till 12
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Snabb, effektiv och kostnadseffektiv infångning och mellanliggande proteinrening
- Färdiga kolumner för bekväm processutvecklingsoptimering
- Mycket tvärbunden agaros med dextran ytförlängningsmatris
- Sänghöjd på 10 cm är designad för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening
- Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
- Liten bäddvolym (4,7 ml) ger snabbt resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
- Kombinerar hög kapacitet med hög flödeshastighet och lågt mottryck för att minska processcykeltider och öka produktiviteten
- Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma kromatografimedia med samma linjära vätskehastighet
Capto S: Starkt katjonutbyte (sulfonatgrupp). BioProcess™ medium
Capto F: Starkt anjonutbyte (kvartenär amingrupp). BioProcess medium
Capto DEAE: Svagt anjonutbyte (dietylaminoetylgrupp). BioProcess medium
Specifikationer
Specifikationer
Buffert | 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid, 30 % isopropanol och 70 % etanol |
Produkttyp | HiScreen Capto S IEX kolumn |
Sängvolym | 4.7mL |
Diameter (engelska) Inre | 0,3 tum. |
Diameter (metrisk) Inre | 7.7mm |
Kvantitet | 1 x 4.7mL |
Höjd (engelska) | 3,93 tum |
Höjd (metrisk) | 100mm |
Flödeshastighet | <700 cm/hr. |
Material | Polypropen |
Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiScreen Capto S
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q och Capto™ DEAE förpackade IEX-kolonner >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering