Läs mer
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q och Capto™ DEAE förpackade IEX-kolonner Produktkod.: 10352780
compliance-icons
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q och Capto™ DEAE förpackade IEX-kolonner
Produktkod. 10352780 Handla allt Cytiva Produkter
HiScreen Capto DEAE IEX kolumn, Dietylaminoetyl, 2 till 9, Varje
Produkttyp:
HiScreen Capto DEAE IEX kolumn
HiScreen Capto Q IEX kolumn
HiScreen Capto S IEX kolumn
Ligandtyp:
Dietylaminoetyl
Kvartär amin
Sulfonatgrupp
pH-intervall:
2 till 12
2 till 9
4 till 12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10352780
Brand: Cytiva 28926982
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för metodoptimering och parameterscreening
  • Snabb, effektiv och kostnadseffektiv infångning och mellanliggande proteinrening
  • Färdiga kolumner för bekväm processutvecklingsoptimering
  • Mycket tvärbunden agaros med dextran ytförlängningsmatris
  • Sänghöjd på 10 cm är designad för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening
  • Enkelt seriekopplad för att uppnå 20 cm sänghöjd
  • Liten bäddvolym (4,7 ml) ger snabbt resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
  • Kombinerar hög kapacitet med hög flödeshastighet och lågt mottryck för att minska processcykeltider och öka produktiviteten
  • Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma kromatografimedia med samma linjära vätskehastighet
Capto S: Starkt katjonutbyte (sulfonatgrupp). BioProcess™ medium
Capto F: Starkt anjonutbyte (kvartenär amingrupp). BioProcess medium
Capto DEAE: Svagt anjonutbyte (dietylaminoetylgrupp). BioProcess medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Buffert 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid, 30 % isopropanol och 70 % etanol
Produkttyp HiScreen Capto DEAE IEX kolumn
Sängvolym 4.7mL
Diameter (engelska) Inre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.7mm
Kvantitet 1 x 4.7mL
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 100mm
Flödeshastighet <700 cm/hr.
Material Polypropen
Ligandtyp Dietylaminoetyl
Max. Tryck 3 bar
pH-intervall 2 till 9
Partikelstorlek 45 till 165 μm
Typ av stöd Mycket tvärbunden agaros med Dextran ytförlängare
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Jonbytarkolumn
För användning med (applikation) Moderna storskaliga tillverkare för snabb, effektiv och kostnadseffektiv infångning och intermediär Proteinrening, optimering och parameterscreening
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Product Content Correction
Product Title
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q och Capto™ DEAE förpackade IEX-kolonner >