Learn More
Histone H2B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen Histone H2B
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16895234
View Documents
Proteintech
15857-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16885234
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
15857-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The nucleosomes wrap further and compact DNA into chromatin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication, and chromosomal stability. H2B has a broad antibacterial activity.
Spezifikation
Spezifikation
Histone H2B
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q16778, Q64524
295274, 319190, 8349
Histone H2B Fusion Protein Ag7811
Primary
-20°C
HIST2H2BE
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GL105, H2B, H2B.1, H2B/q, H2BFQ, HIST2H2BE, histone cluster 2, H2be, Histone H2B, Histone H2B GL105, Histone H2B type 2 E, Histone H2B.q
Hist2h2be
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Histone H2B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt