Läs mer
HSP27 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB120-5579-0.025mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18587472
  • 1950.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
HSP27 Polyclonal specifically detects HSP27 in Human, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
HSP27
Polyclonal
Unconjugated
Constituents: PBS, 1mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
HSPB1
Synthetic peptide corresponding to residues L(10) L R G P S W D P F R C(21) of human Heat Shock Protein 27.
0.025 mg
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
3315
Human
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Western Blot 1:1000 - 1:2000, Immunohistochemistry 4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
28 kDa heat shock protein, DKFZp586P1322, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1, heat shock protein beta-1, HMN2B, HS.76067, Hsp25, HSP27HSP 27, HSP28CMT2F, HspB1, SRP27, Stress-responsive protein 27
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Hsp27
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only