Läs mer
HSP27 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1950.00 SEK
Specifikationer
Antigen HSP27
Koncentration 1 mg/mL
Utspädning Western Blot 1:1000 - 1:2000, Immunohistochemistry 4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18587472
Visa dokument
Novus Biologicals
NB120-5579-0.025mg
0.025 mg
1950.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
HSP27 Polyclonal specifically detects HSP27 in Human, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
HSP27
Western Blot 1:1000 - 1:2000, Immunohistochemistry 4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Polyclonal
Rabbit
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Constituents: PBS, 1mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
3315
Synthetic peptide corresponding to residues L(10) L R G P S W D P F R C(21) of human Heat Shock Protein 27.
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
28 kDa heat shock protein, DKFZp586P1322, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1, heat shock protein beta-1, HMN2B, HS.76067, Hsp25, HSP27HSP 27, HSP28CMT2F, HspB1, SRP27, Stress-responsive protein 27
HSPB1
IgG
Affinity Purified
Hsp27
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only