Beskrivning
- Proverna värms upp i provrör i ett värmeblock av aluminium för termisk homogenitet
- Hydrolys utförs i en sur miljö (4M saltsyra) och i vissa fall även i en basisk miljö (20 % w/v ammoniak) för∼ 60 minuter vid 170 °C
- Hydrolyserat prov filtreras sedan i en glasdegel och tvättas med varmt avjoniserat vatten för att eliminera spår av saltsyra
- HU 6 levereras med en vakuumpump som garanterar säkerhet tack vare minskningen av sura ångor
- Glasdegel som innehåller det hydrolyserade och tvättade provet ugnstorkas innan det placeras i en exsickator
- Degeln överförs direkt till SER 158 och SER 148 lösningsmedelsextraktionsenhet för att undvika eventuella provförluster och säkerställa noggrannhet
- Effektiv filtrering och sköljning av 3 eller 6 prover parallellt
- Ventiler ger möjlighet att selektivt avbryta vakuumet i varje position och påskynda filtreringsprocessen
- Temperaturområde: Omgivningstemperatur till 200 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kräver: 3-positionsglasset, SER 148 degelhållare och SER 158 degelhållare |
| Håller | 6 prover |
| Material | Epoxilackerat rostfritt stål |
| Inkluderar | Glassand (2 kg), Celite 545 (1 kg) |
| Certifikat och efterlevnad | EG-försäkran om överensstämmelse |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 420 mm |
| Vikt (metrisk) | 14 kg |