missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human BGLAP Partial ORF (NP_954642, 52 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Product Code.: 16162221

Abnova™ Human BGLAP Partial ORF (NP_954642, 52 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Product Code. 16162221
25 ug, 25µg
Click to view available options
Quantity:
10 ug
25 ug
Unit Size:
10µg
25µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16162221

Brand: Abnova™ H00000632Q01.25ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: YLYQWLGAPVPYPDPLEPRREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV

Spécification

Accession Number NP_954642
For Use With (Application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulation 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 632
Molecular Weight (g/mol) 31.13kDa
Name BGLAP (Human) Recombinant Protein (Q01)
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 25 ug
Immunogen YLYQWLGAPVPYPDPLEPRREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatory Status RUO
Gene Alias BGP/OC/PMF1
Common Name BGLAP
Gene Symbol BGLAP
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Expression System wheat germ expression system
Form Liquid
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Abnova™ Human BGLAP Partial ORF (NP_954642, 52 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis