missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human Endoglin/CD105 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 26 publications
2555.00 SEK - 4880.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Endoglin/CD105 |
|---|---|
| Klona | 166707 |
| Utspädning | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18763608
![]() |
R&D Systems
FAB10971P-025 |
25 Tests |
2555.00 SEK
25 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18797526
![]() |
R&D Systems
FAB10971P-100 |
100 Tests |
4880.00 SEK
100 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Endoglin/CD105 Monoclonal specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifikationer
| Endoglin/CD105 | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, ENG, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1 | |
| ENG | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects human Endoglin/CD105. |
| 166707 | |
| Flow Cytometry | |
| R-PE | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q5T9B9 | |
| 2022 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Endoglin/CD105 Glu26-Gly586 Accession # Q5T9B9 | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel