Läs mer
Human IFN-beta Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
1955.00 SEK - 5990.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IFN-beta |
|---|---|
| Klona | 1020369 |
| Utspädning | Neutralization |
| Användningsområden | Neutralization |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18750067
![]() |
R&D Systems
MAB11127-SP |
25 μg |
1955.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18791447
![]() |
R&D Systems
MAB11127-100 |
100 μg |
5990.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IFN-beta Monoclonal antibody specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for NeutralizationSpecifikationer
| IFN-beta | |
| Neutralization | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956 | |
| CHO-expressed recombinant Human IFN-beta protein, Met22-Asn187, Accession # P01574 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1020369 | |
| Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01574 | |
| 3456 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |