missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human IL-2 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
2115.00 SEK - 4585.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IL-2 |
|---|---|
| Klona | 1019340 |
| Utspädning | Western Blot 2.5 ug/mL, ELISA, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18152881
|
R&D Systems
MAB104421-100 |
100 μg |
4585.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18141271
|
R&D Systems
MAB104421-SP |
25 μg |
2115.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunocytochemistrySpecifikationer
| IL-2 | |
| Western Blot 2.5 ug/mL, ELISA, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| aldesleukin, IL2, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, Proleukin, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF | |
| E. coli-derived human IL-2, Ala21-Thr153, Accession # P60568 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1019340 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P60568 | |
| 3558 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel