Läs mer
Human LBP Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
2280.00 SEK - 4475.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | LBP |
|---|---|
| Klona | 127408R |
| Utspädning | ELISA |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18725119
![]() |
R&D Systems
MAB870R-SP |
25 μg |
2280.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18714829
![]() |
R&D Systems
MAB870R-100 |
100 μg |
4475.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
LBP Monoclonal specifically detects LBP in Human samples. It is validated for ELISA.Specifikationer
| LBP | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| AAD21962 | |
| 3929 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 127408R | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. | |
| lipopolysaccharide binding protein, lipopolysaccharide-binding protein, LPS-binding protein, MGC22233 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LBP Ala26-Val481 Accession # AAD21962 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human LBP in direct ELISAs. |