Learn More
Human VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
1925.00 SEK - 4550.00 SEK
Spezifikation
Antigen VISTA/B7-H5/PD-1H
Klona 1011478
Utspädning Blockade of Receptor-ligand Interaction
Användningsområden Blocking Assay
Klassificering Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kvantitet Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kvantitet Preis Menge & Verfügbarkeit  
18731357
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB71266-SP
25 μg
1925.00 SEK
25µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18723367
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB71266-100
100 μg
4550.00 SEK
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beschreibung
Beschreibung
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction.
Spezifikation
Spezifikation
VISTA/B7-H5/PD-1H
Blockade of Receptor-ligand Interaction
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
4632428N05Rik, B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, Dies1, Gi24, PD1H, PD-1H, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VISTA/B7-H5/PD-1H, Phe33-Ala194, Accession # Q9H7M9
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human VISTA/B7-H5/PD-1H in direct ELISAs.
1011478
Blocking Assay
Unconjugated
Mouse
Human
Q9H7M9
64115
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt