Läs mer
Axygen™ HybridRack™ Pipetspets, standard, Maxymum Recovery Yta
GREENER_CHOICE
De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
Brand:  Axygen™ ERF-200NX-L-R-S
736.81 SEK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30090439
  • 1407.33 SEK / Paket med 960
Back to School With Corning
Använd kampanjkoden 24086 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
De Axygen HybridRack System kombinerar hållbarhet och funktionalitet för att skapa en ny, miljövänlig pipettspetsprodukt som backas upp av Cornings kvalitet och värde.
  • De HybridRack Systemet tar bort cirka 70 % av plasten jämfört med traditionella pipettställ i plast.
  • Plastdäcket i kombination med kartongbasen ger en stabil pipetteringsplattform. De HybridRack är designad för slutanvändare att pipettera direkt från den, även när man använder ett flerkanaligt instrument.
  • Kartongbasen kan enkelt återvinnas genom de flesta lokala återvinningsprogram.
  • Alla HybridRack artikelnummer tillhandahålls sterila. Filtrerat, Maxymum Recovery , och icke-filtrerade konfigurationer är tillgängliga.
  • De HybridRack Systemet tillverkas i USA vid en ISO 13485, ISO 14001 och EnergyStar-registrerad anläggning.
  • Pipettspetsarna som ingår i HybridRack erbjuder är samma tips som Axygen MultiRack produktlinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Maxymum Recovery Yta
Filtrerade
Gult
Universell
Standard
Engångsbruk
Nej
Hold (Håll)
200 μl
Sterila
Får inte autoklaveras
Ställ
Pipettspets
Universal passform
Polypropen
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Axygen™ HybridRack™ Pipetspets, standard, Maxymum Recovery Yta > 200 uL, gul, standard