missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydantoin-5-13C,1-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydantoin-5-13C,1-15N |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)/i1+1,4+1 |
| Formel vikt | 102.0277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?