Läs mer
HYDRA-POINT™ Composite 5, J.T. Baker™
Produktkod. 15544055 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15544055 6 x 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15544055 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8890.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2348.33 SEK
    2004.29 SEK / 1 L
    Save 344.04 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Utvecklad speciellt för att göra vattenbestämning enkel och problemfri. J.T. Baker™ HYDRA-POINT™ Composite 5 är ett pyridinfritt enkomponentreagens (Titer: Min. 5mg H 2 O per ml) för användning i Karl Fischer volymetriska titreringar.
HYDRA-POINT titranter och lösningsmedel uppnår snabb jämvikt inom Karl Fischer reaktionskärl, vilket ger högre laboratorieeffektivitet och analyshastighet. De är speciellt framtagna för befintliga applikationsprocedurer för att ge konsekventa, tillförlitliga resultat för alla typer av prover.
  • Pyridinfri: Användningen av pyridin i laboratoriet har välkända faror, förutom dess obehagliga lukt
  • Produktivitet: Formulerad för att nå varje slutpunkt snabbt, exakt och med reproducerbarhet, vilket möjliggör fler titreringar på kortare tid
  • Noggrannhet& Effektivitet: Titrar som är mer stabila med mindre drift, vilket hjälper till att spara tid och minska reagensanvändningen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Composite 5
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt >34 °C
Färg Brunröd
CAS 7446-09-5, 7553-56-2, 288-32-4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 1 L
Molekylformel C3H4N2
MDL-nummer MFCD00005183
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Inte eller delvis blandbar
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C=CN=C1
IUPAC-namn 1H-imidazole
Molekylvikt (g/mol) 68.08
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Imidazole (10-25%), Iodine (5-12.5%), Sulfur dioxide (2.5-10%)