Läs mer
HYDRA-POINT™ komposit 5, enkomponents volumetriska reagenser, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- Volumetriska reagenser för vattenbestämning av Karl Fischer titrering
- Oavsett vilka krav du har på volymetriska system, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagenser gör vattenbestämning enkel och problemfri
- De är pyridinfria och speciellt framtagna för befintliga appliceringsprocedurer för att ge dig konsekventa, pålitliga resultat för alla typer av prover
- Formulerad för att nå varje endpoint snabbt, exakt och med reproducerbarhet
- Noggrannhetsreagenser har titrar som är mer stabila med mindre avdrift, vilket hjälper dig att spara tid och minska reagensanvändningen
- Att användas med HYDRA-POINT™ Metanol torr produkt nr. 8898
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2.5 L |
| UN-nummer | 2922 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 5 mg/mL H2O |