Läs mer
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometrisk ugnsreagens, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- För Coulometric Karl Fischer Titrering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Oven Reagent |
| Kvantitet | 500 ml |
| Flampunkt | 21.00°C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.