Läs mer
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution, för diafragmalösa celler, kloroformfri, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
- För Coulometric Karl Fischer Analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution |
| Namnnotering | For Diaphragmless cell, Chloroform-Free |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 46.00°C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution, för diafragmalösa celler, kloroformfri, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering